Learn More
Strontiumchlorid-Hexahydrat, Puriss., ≥99%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15681370 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15681370 100 g 100 Gramm
15611380 500 g 500 Gramm
15691370 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15681370 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 13909100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
puriss., ≥99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-70-4
Summenformel Cl2H12O6Sr
Molekulargewicht (g/mol) 266.61
MDL-Nummer MFCD00149865
InChI-Schlüssel AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Strontium(2+)-Hexahydrat-Dichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontiumchlorid-Hexahydrat
Menge 100 g
Strukturformel SrCl2 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 266.62 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte puriss.