Learn More
Strontium, destillierte dendritische Stücke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11338947
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Ampulle
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Strontium
Namenshinweis Distilled dendritic pieces
CAS 7440-24-6
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Sr
MDL-Nummer MFCD00134060
UN-Nummer UN3208
Menge 5 g
Synonym strontium, elemental, unii-yzs2rpe8le, yzs2rpe8le, estroncio, granules, 19mm 0.76in & down metals basis, strontium, distilled dendritic pieces, atom, pieces, strontium, chunks, pieces, dendritic
InChI-Schlüssel CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sr]
IUPAC-Name Strontium
Molekulargewicht (g/mol) 87.62
PubChem CID 5359327
ChEBI CHEBI:33324
Reinheit (%) 99.95%
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive