Learn More
Strontiumfluorid, optischer Gütegrad, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11381628
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11381628 10 g 10 Gramm
11371628 2 g 2 Gramm
11361628 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11381628 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011020.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-48-4
Summenformel F2Sr
Molekulargewicht (g/mol) 125.62
MDL-Nummer MFCD00011251
InChI-Schlüssel FVRNDBHWWSPNOM-UHFFFAOYSA-L
Synonym strontium difluoride, unii-efy8gjs81z, strontium fluoride srf2, efy8gjs81z, strontium 2+ ion difluoride, fluoride, sr, fluoride, strontium 2+ difluoride, beta-bromo isovaleric acid, ksc379a4r, strontium fluoride 250g
PubChem CID 82210
SMILES [F-].[F-].[Sr++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium fluoride
Schmelzpunkt 1473°C
Physikalische Form Gebrochene Kristalle
Menge 10 g
Merck Index 14,8842
IUPAC-Name Strontium; Difluorid
Formelmasse 125.62
Güte Optisch
Geruch Odorless
Brechungsindex 1.442
Dichte 4.240 g/mL