Learn More
Strontiumnitrat, 99+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-221779
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
10042-76-9
N2O6Sr
211.63
MFCD00011248
DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
24848
[Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
10042-76-9
N2O6Sr
211.63
MFCD00011248
DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
24848
[Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Strontium nitrate
Schmelzpunkt 570.0°C
Namenshinweis 99+%
Farbe Weiß
pH 5.0 to 7.0 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Kristalle
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Complexometry)
Strukturformel Sr(NO3)2
Merck Index 15,8975
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 660g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol and acetone
IUPAC-Name strontium(2+) dinitrate
Formelmasse 211.63
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz
Verlust bei Trocknung 0.1% max. (105°C)
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 2.99
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Strontium nitrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.