Learn More
Strontiumnitrat, Puriss., ≥98%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7071818 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
50 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
50 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15621380 1 kg 1 Kilogramm
15641380 50 kg 50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15621380 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 139141KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
puriss., ≥98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10042-76-9
Summenformel N2O6Sr
Molekulargewicht (g/mol) 211.63
MDL-Nummer MFCD00011248
InChI-Schlüssel DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Strontiumnitrat, Strontiumdinitrat, Salpetersäure, Strontiumsalz, Strontium-II-nitrat 1:2, Nitrat de strontium französisch, Strontiumnitrat Sr(NO3)2, Salpetersäure, Strontiumsalz 2:1, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
PubChem CID 24848
SMILES [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Strontiumnitrat
Menge 1 kg
Strukturformel Sr(NO3)2
UN-Nummer 1507
IUPAC-Name Strontium; Dinitrat
Formelmasse 211.63 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %
Güte puriss.