Learn More
Thermo Scientific Chemicals Strontiumranelat
Artikelnummer. 17271152 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17271152 5 g 5 Gramm
17281152 25 g 25 Gramm
17291152 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17271152 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 463010050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 135459-87-9
Summenformel C12H6N2O8SSr2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontiumranelat
Menge 5 g
Formelmasse 513,49
InChI-Schlüssel KVJIIORUFXGTFN-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Sr++].OC(=O)CN(CC(O)=O)C1=C(C#N)C(CC([O-])=O)=C(S1)C(O)=O.OC(=O)CN(CC(O)=O)C1=C(C#N)C(CC([O-])=O)=C(S1)C(O)=O
IUPAC-Name strontium(2+) bis(2-{5-[bis(carboxymethyl)amino]-2-carboxy-4-cyanothiophen-3-yl}acetate)
Molekulargewicht (g/mol) 770.16