missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Strontiumlösung für ICP 10 g/L HNO₃ - Matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA

Artikelnummer. 12977223 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
12977223 100 ml Flasche 100 Milliliter
12987223 250 ml Flasche 250 Milliliter
12997223 500 ml Flasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12977223 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S 356 100

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.

Spezifikation

Verpackung Flasche
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sr
Konzentration 10±0.02 g/l
Typ Standards für die Massenspektrometrie
Element Sr
Solvent or Matrix Nitric Acid
Menge 100 ml
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.