Learn More
Strontiumlösung für ICP 1 g/L HCl-Matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12973514 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
12973514 500 ml Flasche 500 Milliliter
12953514 100 ml Flasche 100 Milliliter
12963514 250 ml Flasche 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12973514 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S 056 500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Verpackung Flasche
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sr
Konzentration 1±0.02 g/l
Typ Standards für die Massenspektrometrie
Element Sr
Solvent or Matrix Hydrogen Chloride
Menge 500 ml