missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Strontium-Standard, 1000 mg/l in 2 % HNO3, (Assurance Grade), SPEX CertiPrep

Catalog Number p-4427862
Click to view available options
Menge:
30 mL
250 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Poly-Flasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
7440-24-6, 7697-37-2, 7732-18-5
Sr
87.62
CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
5359327
CHEBI:33324
Strontium
[Sr]
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
7440-24-6, 7697-37-2, 7732-18-5
Sr
87.62
CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
5359327
CHEBI:33324
Strontium
[Sr]

Beinhaltet

NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt

Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte

AnalytKonzentration
Sr1000 μg/ml

Zertifizierungen

ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015

Compliance

GHS/OSHA Complaint

Chemischer Name oder Material Strontium Standard
Güte Assurance
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Lösungsmittel oder Matrix 2% HNO3
Menge 30 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht.Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1000
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'