Learn More
Strophanthidol, TRC
Artikelnummer. 30411716
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30411716 50 mg 50 Milligramm
30422736 100 mg 100 Milligramm
30424224 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30411716 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS56054050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 560-54-3
Summenformel C23 H34 O6
Molekulargewicht (g/mol) 406.51
Synonym (3β,5β)-3,5,14,19-Tetrahydroxy-card-20(22)-enolide, k-Strophanthidol
IUPAC-Name 3-[(3S,5S,10R,13R,14S,17R)-3,5,14-trihydroxy-10-(hydroxymethyl)-13-methyl-2,3,4,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2H-furan-5-one
SMILES C[C@]12CCC3C(CC[C@]4(O)C[C@@H](O)CC[C@]34CO)[C@@]1(O)CC[C@@H]2C5=CC(=O)OC5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strophanthidol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H34O6/c1-20-6-3-17-18(4-8-22(27)11-15(25)2-7-21(17,22)13-24)23(20,28)9-5-16(20)14-10-19(26)29-12-14/h10,15-18,24-25,27-28H,2-9,11-13H2,1H3/t15-,16+,17?,18?,20+,21-,22-,23-/m0/s1
Formelmasse 406.2355
Reinheit (%) >95%