Learn More
Cole-Parmer™ ACRYLIC INCUBATOR, ANALOGUE
Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +8 °C bis 130 °C
Marke:  Cole-Parmer™ 01110-02
Weitere Details : Netto-Gewicht : 11.20000kg
Artikelnummer. 11426628
  • 2695.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für den einfachen Zugriff mit einer Vordertürklappe ausgestattet
  • Jede Seitenwand hat abgedichtete Löcher mit einem Durchmesser von 2 x 10 mm für den Einsatz von Gasen oder Kabeln
  • Volle Sichtbarkeit der Proben
  • Problemloser Zugang zur Arbeitskammer
  • Mit analoger oder digitaler Steuerung erhältlich
  • Beim analogen Modell SI60 erfolgt die Einstellung der Temperatur über einen kalibrierten Regler
  • Beim digitalen Modell SI60D kann die Temperatur über die LCD-Anzeige genauer eingestellt werden
  • Beide Modelle verfügen über einen Druckschalter mit einer Voreinstellung von 37 °C
  • Die Sicherheitsabschaltung ist auf eine Temperatur von 72 °C eingestellt
  • Der Inkubator ist bei Lieferung flach verpackt und kann am Einsatzort montiert werden
  • Die Montage ist einfach und erfordert nur einen Schraubendreher
Spezifikation
Spezifikation
Digital
Acrylpolymer
Standard-Inkubator
220/240V / 50 Hz
50 Hz
60 L
Raumtemperatur +8 °C bis 130 °C
Analog
220/240 V