Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Hybridisierungsflaschen aus Borosilikatglas
Beschreibung
- Wählen Sie aus einer großen Auswahl an Zubehör für Ihr Cole-Parmer oder
- Wählen Sie je nach Anwendung aus Rotisserien und Flaschen mit unterschiedlichem Fassungsvermögen.
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussmaterial | Polyester |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1,3 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 33,6 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 40 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kappe |
| Länge (angloamerikanisch) | 10,2 in. |
| Verpackung | Je 1 |
| Länge (metrisch) | 260 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Produkttyp | Hybridisierungsflasche |