Learn More
Techne™ Externe Umleitung für Umwälzthermostate
Verwendung bei erforderlichen Temperaturen bis -35 °C
Marke: Techne™ 36620-88
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Kompakte Kühleinheiten mit 200 ml Innenvolumen
- Für den Einsatz mit Techne Flüssigkeitsbädern entwickelt.
Spezifikation
C-85/FC-200/FC-500 | |
Bypass |