Learn More
Cole-Parmer™ FJT-200 Series Stuart Flocculation Jar Tester
Get repeatable conditions between samples with the FJT-200 Series Stuart Flocculation Jar Tester.
Marke: Cole-Parmer™ 99551-00
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Die digitale Anzeige zeigt deutlich die Geschwindigkeit der Rührstäbe an
- Sparen Sie Zeit mit zwei voreingestellten Programmen
- Integrierte Beleuchtung und dunkler Hintergrund für eine bequeme Probenanzeige
- Zwei Rührpositionen für kleinvolumige Tests
Spezifikation
25 bis 250 U/min | |
230 V | |
19.7 in. | |
12.6 in. | |
50 Hz | |
8,6 kg |
LCD Digital | |
100 W | |
500 mm | |
320 mm | |
No |