Learn More
Techne™ Elektronische Keramikbeads in Eisbehälter
Halten Sie Ihre Proben kalt, sauber und trocken
Marke:  Techne™ 24120-99
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 11810615
  • 122.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Techne™ N°ICE Beads mit Keramikbeschichtung halten die Temperatur aufrecht und unterstützen die Probengefäße so lange wie nötig. Die Beads sind chemisch beständig und können bei Bedarf bei 134 °C autoklaviert werden. Als zeitsparende Option können die Beads über Nacht im Kühlschrank inkubiert und bei Bedarf einfach in das Gerät eingesetzt werden. Kompatibel mit dem 24120-00 elektronischen Eisbehälter, separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Ersatz-Keramik-Beads