Learn More
Techne™ Circulator Techne TE-10D
Geeignet für die meisten routinemäßigen Laboranwendungen.
Marke:  Techne™ 01262-07
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 12767929
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
1948 stellte Techne™ zum ersten Mal seinen klassischen Clip-On-Thermoregulator vor und bietet nun diesen und drei weitere ähnliche Geräte für verschiedene Temperaturbereiche an. Alle Geräte wurden für den Einsatz mit unbeheizten Techne™ Wasserbädern oder anderen geeigneten Laborgefäßen entwickelt. Zur Aufwärmung, Zirkulierung und sicheren Temperaturkontrolle der Flüssigkeit im Bad innerhalb genau kontrollierter Grenzen
  • Hersteller-Teilenummer FTE10DDC
  • Temperaturbereich -40 °C bis 120 °C (für Temperaturen unter Umgebungstemperatur ist eine separate Kühlspule erforderlich)
  • Ausgezeichnete Temperaturstabilität: ±0.01 °C bei 40 °C
  • Vierstellige Einstellung mit heller digitaler LED-Temperaturanzeige
  • Geeignet für die meisten routinemäßigen Laboranwendungen.
  • Vom Anwender einstellbare Sicherheitsabschaltung bei Übertemperatur
  • Abschaltung bei niedrigem Flüssigkeitsstand als Standard
Spezifikation
Spezifikation
-40°bis +120 °C
thermostat
120/240 V
120/240 V