Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Nadel, Edelstahl
Für den Einsatz mit Techne™ Probenkonzentratoren entwickelt. Techne Edelstahlnadeln sind ideal für Anwendungen wie Probenvorbereitung, Arzneimittel-Screening, Hormonassays, chromatographische Analysen und Szintillationszählungen.
Marke: Cole-Parmer™ 36620-99
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Die variable Nadelposition eignet sich für verschiedene Dri-Block™ Einsätze
- Nadeln, Block und Blockheizung separat erhältlich
Spezifikation
PTFE | |
Probenkonzentratornadel | |
100/Packung | |
76 mm |