Learn More
Cole-Parmer™ Zubehör für Cole-Parmer™ Schüttelgeräte der SH-200-Serie und Schüttelinkubatoren der SI-200-Serie
Artikelnummer. 10195704
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Plattformmatte
Stufensystem
Beschreibung:
Für große Orbitalschüttler
Für kleine Schüttler
für große Schüttler
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Beschreibung unitSize
10195704 Stufensystem für große Schüttler 1 Stück
10227674 Stufensystem Für kleine Schüttler 1 Stück
12974025 Plattformmatte Für große Orbitalschüttler 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10195704 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 5170094
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimieren Sie die Leistung Ihres Cole-Parmer™ Schüttelinkubatoren.
  • Mit diesem Zubehör können Sie den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Schüttelinkubators sicherstellen.
Spezifikation
Produkttyp Stufensystem
Material Metall
Länge (angloamerikanisch) 16,5 in.
Länge (angloamerikanisch) Plattform 14 in.
Länge (metrisch) 420 mm
Länge (metrisch) Plattform 355 mm
Breite (angloamerikanisch) 14,2 in.
Breite (angloamerikanisch) Plattform 14 in.
Breite (metrisch) 360 mm
Breite (metrisch) Plattform 355 mm
Beschreibung für große Schüttler
Zur Verwendung mit (Geräte) 3D-Kreisschüttler SSL3, Wipprüttler SSL4,
Enthält 2 Plattformen, 8 Stäbe