Learn More
Cole-Parmer™ TU-20HT Digitales Hochtemperatur-Einhängethermostat; 230 V
Präzises Temperieren der Badflüssigkeit
Marke:  Cole-Parmer™ 16112-55
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.00000kg
Artikelnummer. 11593769
  • 2385.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Einhängethermostate ermöglichen das genaue Temperieren und Umwälzen der Badflüssigkeit und eine sichere Temperaturkontrolle innerhalb präziser Grenzwerte. Die Ausstattung umfasst eine präzise PID-Temperaturregelung, ein helles LED-Digitaldisplay, eine Übertemperaturanzeige, eine Druckpumpe und eine Abschaltfunktion bei niedrigem Flüssigkeitsstand. Per Klemmhalterung können die Umwälzthermostate sicher an einer Reihe empfohlener nicht beheizter Bäder und Kalibrierbäder befestigt werden. Die TU-Modelle bieten höhere Temperaturen, höhere Stabilität und eine RS-232-Schnittstelle mit TechneWorks-Softwarepaket.
Optionale Durchflusskühler sind für die Verwendung mit Einhängethermostaten erhältlich und dienen zum Abkühlen von Flüssigkeitstemperaturen auf -35 °C. Diese kompakten Kühleinheiten leiten die Wärme kontinuierlich aus der Badflüssigkeit ab, während diese den Kühler mittels eines eingebauten Wärmetauschers durchfließt.
Spezifikation
Spezifikation
-40 °C bis +250 °C
9.3 in.
120/240 V
Wärmeregler
237 mm
120/240 V