Learn More
Cole-Parmer™ V Series Stuart™ Vortex Mixer
This V Series Stuart™ Vortex Mixer is a compact unit perfect for individual work stations.
Marke: Cole-Parmer™ 04729-01
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Mit dem mitgelieferten Becherkopf aus Gummi können Sie eine Vielzahl von Röhrchengrößen und -formen mischen
- Der schwere Druckguss-Körper bewegt sich nicht über den Tisch
- Für ein kontinuierliches Mischen – das Gehäusedesign ist für die Verwendung mit einem Laborstab geeignet
Spezifikation
Unveränderliche Drehzahl | |
Vortexschüttler |