Learn More
SU 5402, TRC
Artikelnummer. 30410544
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30410544 1 mg -
30420896 5 mg -
30422057 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30410544 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6880001MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 215543-92-3
Summenformel C17 H16 N2 O3
Molekulargewicht (g/mol) 296.32
IUPAC-Name 3-[4-methyl-2-[(Z)-(2-oxo-1H-indol-3-ylidene)methyl]-1H-pyrrol-3-yl]propanoic acid
SMILES Cc1c[nH]c(\C=C\2/C(=O)Nc3ccccc23)c1CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SU 5402
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H16N2O3/c1-10-9-18-15(11(10)6-7-16(20)21)8-13-12-4-2-3-5-14(12)19-17(13)22/h2-5,8-9,18H,6-7H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/b13-8-
Formelmasse 296.1161