Learn More
Tocris Bioscience™ SU 5416
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18074212
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18074212 50 mg 50 Milligramm
18024962 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18074212 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 3037/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
VEGFR inhibitor. Also inhibits KIT, RET, MET and FLT3
Inhibitor of vascular endothelial growth factor receptor (VEGFR) that also inhibits other tyrosine kinases KIT, MET, FLT3 and RET. Displays no activity against EGFR, HER2, IGF1R and PDGFR. Inhibits tumor vascularization and growth of multiple tumor types.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 204005-46-9
Summenformel C15H14N2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SU 5416
Menge 50 mg
Formelmasse 238.28
Reinheit >99%
Molekulargewicht 238.29