Learn More
SU 5416, TRC
Artikelnummer. 30428478
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30428478 100 mg
30410737 50 mg
30409489 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30428478 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS688030100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 204005-46-9
Summenformel C15 H14 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 238.28
Synonym 3-[(3,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylene]-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 3-(3,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-ylmethylene)-1,3-dihydroindol-2-one, 3-[(3,5-Dimethylpyrrol-2-yl)methylene]indolin-2-one, NSC 696819, Semaxinib, Semoxind, Sugen 5416
IUPAC-Name (3Z)-3-[(3,5-dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylidene]-1H-indol-2-one
SMILES Cc1cc(C)c(\C=C\2/C(=O)Nc3ccccc23)[nH]1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SU 5416
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H14N2O/c1-9-7-10(2)16-14(9)8-12-11-5-3-4-6-13(11)17-15(12)18/h3-8,16H,1-2H3,(H,17,18)/b12-8-
Formelmasse 238.1106