Learn More
SU 6668, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18085152
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18085152 10 mg 10 Milligramm
18055682 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18085152 Lieferant Tocris Bioscience Lieferanten-Nr. 3335/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
PDGFR, VEGFR and FGFR inhibitor
ATP-competitive PDGFR, VEGF and FGFR inhibitor (IC50 values are 0.06, 2.43, 3.04 and > 100 μM at PDGFRβ, VEGFR2, FGFR1 and EGFR respectively). Inhibits proliferation of HUVEC and NIH3T3 cells in vitro (IC50 values are 0.41, 9.3 and 16.5 μM for VEGF, FGF and PDGF-stimulated growth respectively) and induces > 75% growth inhibition against a broad range of tumor types in vivo. Exhibits antiangiogenic, anti-inflammatory, antimetastatic and proapoptotic activity and is orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 252916-29-3
Summenformel C18H18N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 310.353
InChI-Schlüssel NHFDRBXTEDBWCZ-NTEUORMPSA-N
Synonym 3-2,4-dimethyl-5-e-2-oxo-1h-indol-3-ylidene methyl-1h-pyrrol-3-yl propanoic acid, e-3-2,4-dimethyl-5-2-oxoindolin-3-ylidene methyl-1h-pyrrol-3-yl propanoic acid, tsu 68, tsu-68 su6668,orantinib, 3-2,4-dimethyl-5-3e-2-oxo-1h-indol-3-ylidene methyl-1h-pyrrol-3-yl propanoic acid, 3-2,4-dimethyl-5-e-2-oxo-1,2-dihydro-3h-indol-3-ylidene methyl-1h-pyrrol-3-yl propanoic acid, tsu-68 random configuration, z-3-2,4-dimethyl-5-2-oxoindolin-3-ylidene-methyl-1h-pyrrol-3-yl propanoic acid, 3-2,4-dimethyl-5-2-oxoindolin-3-ylidene methyl-1h-pyrrol-3-yl propanoic acid, 5-1,2-dihydro-2-oxo-3h-indol-3-ylidene methyl-2,4-dimethyl-1h-pyrrole-3-propanoic acid
PubChem CID 5995546
IUPAC-Name 3-[2,4-dimethyl-5-[(E)-(2-oxo-1H-indol-3-ylidene)methyl]-1H-pyrrol-3-yl]propanoic acid
SMILES CC1=C(NC(=C1CCC(=O)O)C)C=C2C3=CC=CC=C3NC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SU 6668
Menge 10 mg
Formelmasse 310.35
Reinheit (%) >99%