missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SUB1 Antibody (04), DyLight 594, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18570182 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18570182 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18570182 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP306541DL594

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

SUB1 Monoclonal antibody specifically detects SUB1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SUB1
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 04
Konjugat DyLight 594
Verdünnung Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias activated RNA polymerase II transcription cofactor 4, activated RNA polymerase II transcriptional coactivator p15, MGC102747, p15, PC4p14P15, Positive cofactor 4, RPO2TC1, SUB1 homolog, SUB1 homolog (S. cerevisiae)
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human SUB1 (P53999; Met1-Leu127).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10923
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.