Learn More
Bernsteinsäure, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420003
Change view
Click to view available options
Menge:
10.000g
2500g
500g
Packungsgröße:
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11420003 10.000g 10000 Gramm
11400003 500g 500 Gramm
11410003 2500g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420003 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12084.0C
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 110-15-6 | C4H6O4 | 118.09 g/mol
Succinic acid acts as a leaching agent in extracting lithium, cobalt from used Li-ion batteries and magnesium from magnesite ore. It is used as a starting material in the synthesis of new elastic polyesters, fumaric acid, succinic anhydride and alkyd resins. It plays an important role as an acidity regulator in the food and beverage industry, as an excipient in pharmaceutical products and acts as a cocrystallising agent in organic synthesis. Its derivative viz diethyl ester is used as a substrate in the Stobbe condensation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Succinsäure wirkt als Auslaugemittel bei der Extraktion von Lithium, Kobalt aus gebrauchten Li-Ionen-Batterien und Magnesium aus Magnesiterz. Sie wird als Ausgangsmaterial bei der Synthese neuer elastischer Polyester, Fumarsäure, Succinanhydrid- und Alkydharze verwendet. Sie spielt eine wichtige Rolle als Säureregulator in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, als Hilfsstoff in pharmazeutischen Produkten und fungiert als Cokristallisationsmittel in der organischen Synthese. Ihre Diethylester-Derivate werden als Substrat in der Stobbe-Kondensation verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Ethylether, Aceton und Methanol. Unlöslich in Toluol, Benzol, Kohlenstoffdisulfid, Kohlenstofftetrachlorid und Petrolether.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-15-6
Summenformel C4H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 118.09
MDL-Nummer MFCD00002789
InChI-Schlüssel KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
IUPAC-Name Butandisäure
SMILES OC(=O)CCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Succinic acid
Schmelzpunkt 186°bis 188 °C
Siedepunkt 235 °C
Beilstein 1754069
Merck Index 14,8869
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,ethyl ether,acetone and methanol. Insoluble in toluene,benzene,carbon disulfide,carbon tetrachloride and petroleum ether.
Formelmasse 118.09
Reinheit (%) ≥99%
Dichte 1,56
Menge 10.000g
Flammpunkt 206 °C (402 °F)