Learn More
Succinylsäure, freie Säure, ≥ 99 %, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Succinic acid |
Schmelzpunkt | 186°bis 188 °C |
Siedepunkt | 235 °C |
Strukturformel | HOOCCH2CH2COOH |
Beilstein | 1754069 |
Formelmasse | 118.09 |
Reinheit (%) | ≥99% |
Dichte | 1,56 |
Menge | 500 g |
Flammpunkt | > 110 °C |