Learn More
Succinimidyl 3-(Tri-n-butylstannyl)benzoate, TRC
Artikelnummer. 30415841
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30415841 1 g
30424260 500 mg
30410054 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30415841 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6920381G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112725-22-1
Summenformel C23H35NSnO4
Molekulargewicht (g/mol) 508.24
Synonym 3-(tributylstannyl)-Benzoic acid 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, 1-[[3-(tributylstannyl)benzoyl]oxy]-2,5-Pyrrolidinedione (9CI)
IUPAC-Name (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 3-tributylstannylbenzoate
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cccc(c1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Succinimidyl 3-(Tri-n-butylstannyl)benzoate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H8NO4.3C4H9.Sn/c13-9-6-7-10(14)12(9)16-11(15)8-4-2-1-3-5-8;3*1-3-4-2;/h1-2,4-5H,6-7H2;3*1,3-4H2,2H3;
Formelmasse 509.1588