missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Succinylcholine Chloride Dihydrate, TRC

Artikelnummer. 30416481
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30416481 5 g -
30416491 50 g 50 Gramm
30422080 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30416481 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6921035G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 6101-15-1
Summenformel C14 H30 N2 O4 . 2 Cl . 2 H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 397.34
Synonym Suxamethonium chloride Dihydrate, 2,2'-[butanedioylbis(oxy)]bis(N,N,N-trimethylethanaminium) dichloride, Succinylcholine Chloride Dihydrate, 2,2'-[(1,4-Dioxo-1,4-butanediyl)bis(oxy)]bis[N,N,N-trimethylethanaminium chloride hydrate (1:2:2), Choline chloride succinate (2:1) dihydrate, 2,2'-[(1,4-Dioxo-1,4-butanediyl)bis(oxy)]bis[N,N,N-trimethylethanaminium dichloride dihydrate, Bis[2-(dimethylamino)ethyl] succinate bismethochloride dihydrate, Choline succinate dichloride dihydrate, Succinic acid bis(2-dimethylaminoethyl) ester, dimethochloride, dihydrate, Succinylcholine chloride dihydrate, Succinylcholine chloride, 268U48
IUPAC-Name trimethyl-[2-[4-oxo-4-[2-(trimethylazaniumyl)ethoxy]butanoyl]oxyethyl]azanium;dichloride;dihydrate
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(=O)CCC(=O)OCC[N+](C)(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Suxamethonium chloride
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H30N2O4.2ClH.2H2O/c1-15(2,3)9-11-19-13(17)7-8-14(18)20-12-10-16(4,5)6;;;;/h7-12H2,1-6H3;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Formelmasse 396.1794
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.