Learn More
SUCLG1 Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18092438 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18092438 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18092438 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP297325AF594
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
SUCLG1 Polyclonal specifically detects SUCLG1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen SUCLG1
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 594
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias EC 6.2.1, EC 6.2.1.4, FLJ21114, FLJ43513, GALPHA, MTDPS9, SCS-alpha, succinate-CoA ligase, alpha subunit, succinate-CoA ligase, GDP-forming, alpha subunit, succinyl-CoA ligase [GDP-forming] subunit alpha, mitochondrial, Succinyl-CoA synthetase subunit alpha, SUCLA1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SUCLG1 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8802
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG