Learn More
Saccharose, Certified AR, zur Analyse, entspricht analytischer Spezifikation von Ph. Eur., BP
Catalog Number p-7073581
29.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
19.94 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
29.66 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Plastikfass
57-50-1
C12H22O11
342.30
MFCD00006626
CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
5988
CHEBI:17992
OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
57-50-1
C12H22O11
342.30
MFCD00006626
CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
5988
CHEBI:17992
OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
C12H22O11, CAS-Nummer 57-50-1, amerfand, Rohrzucker, D-Saccharose, Rohrzucker, Saccharose, Saccharum, Saccharose, Zucker, Tischzucker, Weißzucker, 1 kg, CHEBI:17992, weiß, 342,29 g/mol, CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Schmelzpunkt 190°C
Farbe Weiß
pH 6.5 to 7.5
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 500 g
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Formelmasse 342.29g/mol
Physikalische Form Fest