Learn More
Saccharose, für die Elektrophorese, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 g
3 kg
Spezifikation
Schmelzpunkt | 190°C |
Farbe | Weiß |
pH | 6.5 to 7.5 |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 342.29g/mol |
Physikalische Form | Fest |