Learn More
Saccharosemonolaurat, TRC
Artikelnummer. 30414964
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30414964 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30414964 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS080898500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sucrose Monolaurate
CAS 25339-99-5
Summenformel C24H44O12
Menge 500 mg
Synonym Cane Sugar Monolaurate, D 1216, DK Ester L 160, DK Ester S-L 18A, LWA 1570, Nitto Ester LW 1540, Nitto LW 1540, Ryoto LWA 1570, Ryoto Sugar Ester LWA 1540, Ryoto Sugar Ester LWA 1570, Ryoto Sugar Ester MO-C 12, Ryoto Sugar Ester SM 1200, SM 1200, Saccharose Laurate, Sucrose Lauric Acid Ester, Sucrose Lauric Acid Monoester, Sucrose Lauryl Ester, Sucrose Monododecanoate, Sucrose Monolaurate, Sucrose Monolauryl Ester, Surfhope SE Cosme C 1216, Surfhope SE Pharma D 1216, Dodecanoyl D-Sucrose
InChI-Formel InChI=1S/C24H44O12/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-17(27)33-13-16-18(28)20(30)21(31)23(34-16)36-24(14-26)22(32)19(29)15(12-25)35-24/h15-16,18-23,25-26,28-32H,2-14H2,1H3/t15-,16-,18-,19-,20+,21-,22+,23-,24+/m1/s1
SMILES O[C@H]1[C@H](O)[C@@](O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](COC(CCCCCCCCCCC)=O)O2)(CO)O[C@@H]1CO
IUPAC-Name ((2R,3S,4S,5R,6R)-6-(((2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)methyldodecanoat
Molekulargewicht (g/mol) 524.6
Formelmasse 524.28