Learn More
Sucrose Octasulfate Octatriethylamine Salt (>90%), TRC
Artikelnummer. 30414529
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30414529 2.5 g 2.50 Gramm
30423766 500 mg -
30412408 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30414529 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6989922.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 869561-07-9
Summenformel C12H22O35S8 . 8(C6H15N)
Molekulargewicht (g/mol) 1792.3
Synonym Sucrosefate Triethylamine Salt, 1,3,4,6-Tetra-O-sulfo-beta-D-fructofuranosyl alpha-D-Glucopyranoside Tetrakis(hydrogen Sulfate) TEA Salt
IUPAC-Name N,N-diethylethanamine;[(2R,3R,4S,5R,6R)-2-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-disulfooxy-2,5-bis(sulfooxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,5-disulfooxy-6-(sulfooxymethyl)oxan-4-yl] hydrogen sulfate
SMILES CCN(CC)CC.OS(=O)(=O)OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(COS(=O)(=O)O)O[C@H](COS(=O)(=O)O)[C@@H](OS(=O)(=O)O)[C@@H]2OS(=O)(=O)O)[C@H](OS(=O)(=O)O)[C@@H](OS(=O)(=O)O)[C@@H]1OS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sucrose Octasulfate Octatriethylamine Salt
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H22O35S8.C6H15N/c13-48(14,15)37-1-4-6(43-51(22,23)24)8(45-53(28,29)30)9(46-54(31,32)33)11(40-4)42-12(3-39-50(19,20)21)10(47-55(34,35)36)7(44-52(25,26)27)5(41-12)2-38-49(16,17)18;1-4-7(5-2)6-3/h4-11H,1-3H2,(H,13,14,15)(H,16,17,18)(H,19,20,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27)(H,28,29,30)(H,31,32,33)(H,34,35,36);4-6H2,1-3H3/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+;/m1./s1
Formelmasse 1082.8912
Reinheit (%) >95%