Learn More
Cole-Parmer™ Ansaugventil für Stuart Pressmatic Flaschenaufsatzspender
Passend für den Pressmatic Flaschenaufsatzdispenser Modell PD10P
Marke: Cole-Parmer™ 99955-68
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Ersatzansaugventil für Stuart PD10p Pressmatic FlaschenaufsatzdispenserSpezifikation
Saugventil | |
Pressmatic Flaschenaufsatzspender, Modell PD10P |