Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sudan II, rein
Catalog Number 10328330
25.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sudan II
Schmelzpunkt 156.0°C to 158.0°C
CAS 3118-97-6
Summenformel C18H16N2O
MDL-Nummer MFCD00003896
Beilstein 16, 168
Synonym C.I. 12140, 1-(2, 4-Dimethylphenylazo)-2-naphthol, Solvent orange 7
InChI-Schlüssel YPXOPAFVVHXQDP-ZZEZOPTASA-N
Infrarotspektrum Echt
SMILES CC1=CC=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C(C)=C1
IUPAC-Name (1Z)-1-[2-(2,4-dimethylphenyl)hydrazin-1-ylidene]-1,2-dihydronaphthalen-2-one
Molekulargewicht (g/mol) 276.34
PubChem CID 5809936
Lambda max. at approximately 420 and 493nm (in methanol)
Formelmasse 276.33
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Spezifische Extinktion 500 min. (at 493nm, in methanol)
Farbe Braun-orange bis rot
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sudan II
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.