Learn More
Sulfacetamid, 98 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 15535106 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15535106 500 g 500 Gramm
15525106 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15535106 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 442845000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144-80-9
Summenformel C8H10N2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 214.239
InChI-Schlüssel SKIVFJLNDNKQPD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5320
ChEBI CHEBI:63845
IUPAC-Name N-(4-Aminophenyl)sulfonylacetamid
SMILES CC(=O)NS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfacetamide
Typ Sulfacetamide
Schmelzpunkt 182.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C, 2 hrs)
Menge 500 g
Formelmasse 214.24
Reinheit (%) ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfacetamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.