Learn More
Sulfacetamid, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324434
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30324434 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30324434 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC16988850100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfacetamide
CAS 144-80-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sulfacetamide
Versandbedingung +20°C
Summenformel C8 H10 N2 O3 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]acetamide, Sulfacetamide, Sulfadimidine Imp. E (Pharmeuropa), Sulfadimidine Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C8H10N2O3S/c1-6(11)10-14(12,13)8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMILES CC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC-Name N-(4-Aminophenyl)sulfonylacetamid
Molekulargewicht (g/mol) 214.24
Menge 100 mg
Formelmasse 214.0412 g/mol