Learn More
Sulfacetamid, Mikromol™
Artikelnummer. 17901666
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17901666 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17901666 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0579.00
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Sulfacetamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfacetamide
CAS 144-80-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sulfacetamide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C8 H10 N2 O3 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]acetamide, Sulfacetamide, Sulfadimidine Imp. E (Pharmeuropa), Sulfadimidine Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C8H10N2O3S/c1-6(11)10-14(12,13)8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMILES CC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC-Name N-(4-Aminophenyl)sulfonylacetamid
Molekulargewicht (g/mol) 214.24
Menge 500 mg
Formelmasse 214.0412 g/mol