Learn More
Sulfadimethoxin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17780669 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17780669 5 g 5 Gramm
17790669 25 g 25 Gramm
17700679 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17780669 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 469760050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfadimethoxine
Typ Sulfadimethoxine
Physikalische Form Kristallpulver
CAS 122-11-2
Schmelzpunkt 195°C to 203°C
Infrarotspektrum Conforms
Verlust bei Trocknung ≤0.5 % (1 g, 105°C)
Verpackung Glasflasche
Farbe Creme bis Weiß
Menge 5 g
Summenformel C12 H14 N4 O4 S
Produktlinie Biowissenschaft
MDL-Nummer 00057345
Versandbedingung Keine besonderen Anforderungen
Molekulargewicht (g/mol) 310.33
Reinheit (%) ≥97.5%