missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amidosulfonsäure, 98 %, Reagenzienqualität, Honeywell™

Catalog Number p-7120847
Click to view available options
Menge:
1 kg
3 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
5329-14-6
H3NO3S
97.088
MFCD00011603
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Amidosulfonsäure, Amidoschwefelsäure, Aminosulfonsäure, Imidosulfonsäure, Aminoschwefelsäure, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
5987
CHEBI:9330
Amidosulfonsäure
NS(=O)(=O)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
5329-14-6
H3NO3S
97.088
MFCD00011603
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Amidosulfonsäure, Amidoschwefelsäure, Aminosulfonsäure, Imidosulfonsäure, Aminoschwefelsäure, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
5987
CHEBI:9330
Amidosulfonsäure
NS(=O)(=O)O

Reagenzgütegrad, 98 %

  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Aussehen Pulver
Chemischer Name oder Material Amidosulfonsäure
Farbe Weiß
Schmelzpunkt 209 °C
Dichte 2.1 g/cm3
Verpackung Poly-Flasche
Menge 1 kg
Strukturformel NH2SO3H
UN-Nummer UN2967
Formelmasse 97.09 mol
Reinheit (%) 98 %
Güte Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'