Learn More
Molecular Probes™ Sulfate Latex Beads, 8% w/v, 0.06 μm
Sulfat-Latex-Beads, 8 % w/v, 0,06 µm
Marke: Molecular Probes™ S37202
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
Mikrosphären (auch Latex-Beads oder Latexpartikel genannt) sind sphärische Partikel im kolloidalen Größenbereich, die aus einem amorphen Polymer wie Polystyrol hergestellt werden. Aufgrund der Anordnung der Polystyrolketten im Bead ist die Oberfläche stark hydrophob, was die Beads ideal für die Adsorption von Materialien wie z. B. Proteinen macht.Diese Sulfat-Latex-Mikrosphären werden durch Sulfatladungen stabilisiert. In einigen Fällen sind auch Hydroxy- und Carboxygruppen in kleinen Mengen an die Polymerketten gebunden. Der pKa-Wert der Sulfat-Gruppe ist <2. Dementsprechend sind die Partikel in sauren Medien stabil. Suspensionen der Partikel sind bis zu nahezu 0,30 M einwertiger Elektrolytkonzentrationen stabil und können daher in Medien mit physiologischer Ionenstärke verwendet werden. Es handelt sich jedoch um hydrophobe Partikel, die in Gegenwart niedriger Konzentrationen zweiwertiger oder dreiwertiger Kationen aggregieren, sofern sie nicht durch eine hydrophile Beschichtung stabilisiert werden. Sulfat-Latex eignet sich für die Kalibrierung von Geräten zur Analyse der Partikelgröße sowie für diagnostische Testsysteme, die auf die physikalische Adsorption von Antigenen oder Antikörpern angewiesen sind.
Mikrokugeln sind in vielen Größen und mit vielen Oberflächenfunktionen erhältlich
Hauptanwendungen von Mikrosphären
Weitere Informationen
Erhalten Sie einen technischen Überblick über Mikrosphären, erfahren Sie mehr zu Hochaktivitätsbeads, superaktiven Beads und Spezialbeads und prüfen Sie Bead-Kopplungsprotokolle auf der Anwendungsseite für IDC tensidfreie Latex-Beads.
Wir fertigen ein kundenspezifisches Mikrosphärenprodukt für Sie an
Wenn Sie die Mikrosphäre, nach der Sie suchen, nicht in unserer Lagerliste finden, fertigen wir eine kundenspezifische Mikrosphäre für Sie an. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind nach ISO 9001:2000 zertifiziert.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Anwendung an Tieren und Menschen bestimmt.
Spezifikation
Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C). | |
Hochgradig aktive Latex-Beads | |
Raumtemperatur | |
0,06 μm |
Polystyrol | |
IDC | |
Sulfat |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.