Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromsulfophthalein Natriumsalz Hydrat
Catalog Number p-7059058
18.40 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
71-67-0
C20H8Br4Na2O10S2
837.99
MFCD00150017
GHAFORRTMVIXHS-UHFFFAOYSA-L
bromosulfophthalein, sulfobromophthalein, 3h bsp, 3h-bsp, d00ady
102371197
CHEBI:63827
Dinatrium;2-Sulfo-4-[4,5,6,7-Tetrabrom-1-(4-Oxido-3-Sulfophenyl)-3-Oxo-2-Benzofuran-1-yl]Phenolat
[Na+].[Na+].OC1=CC=C(C=C1S([O-])(=O)=O)C1(OC(=O)C2=C(Br)C(Br)=C(Br)C(Br)=C12)C1=CC=C(O)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
71-67-0
C20H8Br4Na2O10S2
837.99
MFCD00150017
GHAFORRTMVIXHS-UHFFFAOYSA-L
bromosulfophthalein, sulfobromophthalein, 3h bsp, 3h-bsp, d00ady
102371197
CHEBI:63827
Dinatrium;2-Sulfo-4-[4,5,6,7-Tetrabrom-1-(4-Oxido-3-Sulfophenyl)-3-Oxo-2-Benzofuran-1-yl]Phenolat
[Na+].[Na+].OC1=CC=C(C=C1S([O-])(=O)=O)C1(OC(=O)C2=C(Br)C(Br)=C(Br)C(Br)=C12)C1=CC=C(O)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Sulfobromophthalein sodium salt hydrate is a reagent for the quantitative determination of proteins, a dye for liver diagnostics in vitro.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sulfobromophthalein sodium salt hydrate
Farbe Weiß
Menge 1 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,8954
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 837.98 (Anhydrous)
Physikalische Form Pulver