Learn More
Sulfolane-d8, TRC
Artikelnummer. 30426975
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30426975 25 mg
30411360 10 mg
30414449 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30426975 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS68922225MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 51219-88-6
Summenformel C4 D8 O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 128.22
Synonym Tetramethylene-sulfone-d8, Octadeuteriothiolane 1,1-dioxide
IUPAC-Name 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriothiolane 1,1-dioxide
SMILES [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])S(=O)(=O)C1([2H])[2H]
Specifications
Chemischer Name oder Material Sulfolan-d8
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C4H8O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Formelmasse 128.0747