Learn More
Schwefel; zertifiziertes Referenzmaterial, UKAS ISO 17025 und ISO 17034 zertifiziert, Schwefel in leichtem Mineralöl, 3,0000 % (30000 ppm), 100 ml, Paragon Scientific™
Geeignet für die Kalibrierung, Verifizierung oder für die Verwendung in Qualitätskontrollverfahren zur Analyse des Schwefelgehalts in Erdölprodukten mit einem Schwefelgehalt von 0 (Blank) bis zu 5,0000 % (50000 ppm) für jedes Material.
Marke:  Paragon Scientific LMSU-18
Weitere Details : CAS : 8042-47-5 Netto-Gewicht : 0.40000kg
Artikelnummer. 16050220
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zertifiziert nach ISO 17025 und ISO 17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung.
  • Höchste Akkreditierungsgarantie, mit den weltweit renommiertesten zertifizierten Daten.
  • Geeignet für international anerkannte Prüfmethoden und -protokolle, u. a.: ASTM D2622, ASTM D4294, ASTM D5453, ASTM D7039, IP 336, IP 496, IP 497.
  • Vollständig rückführbar auf internationale Standards und geringe Messunsicherheit für maximale Genauigkeit der Daten.
  • Lieferung in manipulationssicherer 100 ml-Glasverpackung für die Gewährleistung der Probenintegrität.
  • Hergestellt in Großbritannien.
  • 12 Monate Haltbarkeit.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren von Charge zu Charge.