Learn More
Schwefeltrioxid Pyridin-Komplex, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758088
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
26412-87-3
C5H5NO3S
159.16
MFCD00012437
UDYFLDICVHJSOY-UHFFFAOYSA-N
pyridine sulfur trioxide, sulfur trioxide pyridine complex, pyridine; sulfur trioxide, pyridine sulfotrioxide, pyridine compound with sulfur trioxide 1:1, sulfur trioxide, compd. with pyridine, pyridine-sulfur trioxide complex, active sulfure trioxide, sulfur trioxide-pyridine, pyridine-sulfur trioxide
168533
O=S(=O)=O.C1=CC=NC=C1
26412-87-3
C5H5NO3S
159.16
MFCD00012437
UDYFLDICVHJSOY-UHFFFAOYSA-N
pyridine sulfur trioxide, sulfur trioxide pyridine complex, pyridine; sulfur trioxide, pyridine sulfotrioxide, pyridine compound with sulfur trioxide 1:1, sulfur trioxide, compd. with pyridine, pyridine-sulfur trioxide complex, active sulfure trioxide, sulfur trioxide-pyridine, pyridine-sulfur trioxide
168533
O=S(=O)=O.C1=CC=NC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sulfur trioxide pyridine complex
Namenshinweis 48.8 to 50.3% active SO3
Schmelzpunkt 155.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel SO3·C5H5N
Menge 25 g
Beilstein 20,19
Fieser 01,1127; 02,393; 03,275; 04,473; 08,391
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in conc. h2so4,hcl and hclo4,soluble in dmf
IUPAC-Name pyridine; sulfonylideneoxidane
Formelmasse 159.16
Reinheit (%) 48-50% active SO3
Güte Eigenschaften
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfur trioxide pyridine complex, 48-50% active SO3
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.