Learn More
Schwefelsäure, 0,25 M, Chem Lab™
Click to view available options
Menge:
1 l
Spezifikation
Aussehen | Farblos |
pH | <1 |
Material | Schwefelsäure 0.25 mol/l |
Konzentration | 24.52 g H2SO4 /l H2O = 0.5 N (±0.001/20°C) |
Dichte | 1.02 g/ml |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 1 l |
Physikalische Form | Flüssig |
Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |