missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Schwefelsäure, 10 % Gewichtslösung, Chem-Lab

Artikelnummer. 11949252
Click to view available options
Menge:
5 l
Verpackung:
PE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11949252

Marke: Chem-Lab CL02.2619.5000

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für die Verwendung in TMAR Ammonium-Phenol- und Silizium-Nachweis gemäß SERES

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Schwefelsäure
CAS 7664-93-9
Konzentration 107 g H2SO4 /1 l H2O
Dichte 1.07 g/ml
Verpackung PE
Menge 5 l
Summenformel H2O4S
MDL-Nummer MFCD00064589
UN-Nummer UN2796
Synonym Braunes Vitriolöl, Dihydrogensulfat, Elektrolytsäure, Öl aus Vitriol, Mattling-Säure, Schwefelsäure, Batteriesäure, Tauchsäure, electrolyte acid
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
IUPAC-Name Schwefelsäure
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formelmasse 98.08 mol
Reinheit (%) 10 % (Gewicht)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulphuric acid 10 weight % solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulphuric acid
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt