Learn More
Schwefelsäure, 50 % Vol.-Lösung, Chem-Lab
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Polyethylen
Packungsgröße:
1 Liter
Beschreibung
Schwefelsäure ist eine stark korrosive, starke Mineralsäure, die je nach Konzentration unterschiedliche Eigenschaften aufweist. Sie ist eine stechend-ätherische, farblose bis leicht gelbliche viskose Flüssigkeit. Schwefelsäure ist eine hygroskopische diprotische Säure. Konzentrierte Schwefelsäure wirkt stark dehydrierend und oxidierend. Verdünnte Schwefelsäure ist ein guter Elektrolyt.
Spezifikation
Spezifikation
| Aussehen | Farblos |
| pH | <1 |
| CAS | 7664-93-9, 7732-18-5 |
| Material | 925 g H2SO4 pro 1 l H2O |
| Schmelzpunkt | -68 °C |
| Siedepunkt | 119 °C |
| Konzentration | 50 % nach Volumen |
| Dichte | 1.51 g/ml |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Verpackung | Polyethylen |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Schwefelsäure 50 vol. % Lösung
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: H2SO4/H2O