Learn More
Schwefelsäure 95 bis 98 %, d=1.83, Primar Plus™, für die Spurenmetallanalyse, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 L
2,5 l
Verpackung:
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Beschreibung
Schwefelsäure 95 – 98 % d=1,83, Primar Plus™, für die Spurenmetallanalyse
Spezifikation
pH | 1 |
Farbe | Farblos |
Schmelzpunkt | 10°C |
Siedepunkt | 290°C |
Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |
Dampfdruck | 1mmHg 146 |
Menge | 1 L |
Viskosität | 21mPa at 25°C |
Physikalische Form | Flüssig |
Formelmasse | 98.07g/mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sulfuric acid
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.